Learn More
Fluoruro de fenilmetilsulfonilo, TRC
Código de producto. 30411899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411899 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30411899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33754525G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylmethylsulfonyl Fluoride
CAS 329-98-6
Fórmula molecular C7H7FO2S
Cantidad 25 g
Sinónimo α-Toluenesulfonyl Fluoride, Benzylsulfonyl Fluoride, NSC 88499, PMSF, Phenylmethanesulfonyl Fluoride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Nombre IUPAC Fluoruro de fenilmetanosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 174.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.0151