Learn More
Fluoruro de fenilmetilsulfonilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylmethylsulfonyl Fluoride |
| CAS | 329-98-6 |
| Fórmula molecular | C7H7FO2S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | α-Toluenesulfonyl Fluoride, Benzylsulfonyl Fluoride, NSC 88499, PMSF, Phenylmethanesulfonyl Fluoride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7FO2S/c8-11(9,10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2 |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F |
| Nombre IUPAC | Fluoruro de fenilmetanosulfonilo |
| Peso molecular (g/mol) | 174.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0151 |