Learn More
Fluoruro de fenilmetilsulfonilo, cristalino, MP Biomedicals
Código de producto. 11425362 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11425362 25 g 25 g
11405362 1 g -
11415362 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11425362 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0219538125
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.85€
    331.80€ / 25 g
    Ahorro 42.05€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
CAS 329-98-6
Fórmula molecular C7H7FO2S
Peso molecular (g/mol) 174.189
Clave InChI YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
Nombre IUPAC Fluoruro de fenilmetanosulfonilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylmethylsulfonyl Fluoride
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.2
Forma física cristalino/a/s
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylmethylsulfonyl Fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: alpha-toluenesulphonyl fluoride