Learn More
Éster fenilmetílico del ácido 2-[1-(3,4-dimetoxibenzoil)-2-(1-etilpropoxi)-1-metil-2-oxoetil] hidrazinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylmethyl Ester 2-[1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl] Hydrazinecarboxylic Acid |
| CAS | 1281895-71-3 |
| Fórmula molecular | C25H32N2O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-[1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]-phenylmethyl Ester Hydrazinecarboxylic acidPhenylmethyl 2-[1-(3,4-Dimethoxybenzoyl)-2-(1-ethylpropoxy)-1-methyl-2-oxoethyl]hydrazinecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H32N2O7/c1-6-19(7-2)34-23(29)25(3,22(28)18-13-14-20(31-4)21(15-18)32-5)27-26-24(30)33-16-17-11-9-8-10-12-17/h8-15,19,27H,6-7,16H2,1-5H3,(H,26,30)/t25-/m1/s1 |
| SMILES | CCC(CC)OC(=O)[C@](C)(NNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)c2ccc(OC)c(OC)c2 |
| Nombre IUPAC | (2R)-3-(3,4-dimetoxifenil)-2-metil-3-oxo-2-(2-fenilmetoxicarbonilhidrazinil)propanoato de pentan-3-ilo |
| Peso molecular (g/mol) | 472.54 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 472.221 |