Learn More
Thermo Scientific Chemicals Fluoruro de fenilmetanosulfonilo, 99 %
Código de producto. 10042680 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
10 GR
5 g
50 GR
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10042680 5 g Frasco de vidrio 5 g
10358110 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10105180 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10267023 50 g Frasco de vidrio 50 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10042680 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 215740050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 329-98-6 | C7H7FO2S | 174.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 329-98-6
Fórmula molecular C7H7FO2S
Peso molecular (g/mol) 174.19
Número MDL MFCD00007424
Clave InChI YBYRMVIVWMBXKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylmethylsulfonyl fluoride, pmsf, benzenemethanesulfonyl fluoride, benzylsulfonyl fluoride, alpha-toluenesulfonyl fluoride, benzylsulphonyl fluoride, alpha-toluenesulphonyl fluoride, phenylmethylsulfonylfluoride, phenylmethylsulphonyl fluoride, .alpha.-toluenesulfonyl fluoride
PubChem CID 4784
ChEBI CHEBI:8102
Nombre IUPAC Fluoruro de fenilmetanosulfonilo
SMILES C1=CC=C(C=C1)CS(=O)(=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylmethanesulfonyl fluoride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 90.0°C to 94.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH2SO2F
Cantidad 5 g
Beilstein 11, III, 331
Índice Merck 15, 7659
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in xylene and petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Agujas (puede aglomerarse)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylmethanesulfonyl fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.