Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto.
11354297
Proveedor
Thermo Scientific Alfa AesarN.º de proveedor
037125.30
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Phenylmercuric acetate serves as contraceptive gel and foam, injectable solution, skin disinfectant and in cosmetic products such as hair shampoos, mouthwashes and toothpastes. It is likewise used in preservative in canned paint, eye creams and drops. It acts as a catalyst in polyurethane systems. It is also used as a catalyst in the 3M tartan brand polyurethane flexible floors that were common in school gymnasiums. It acts as an antitranspirant, when applied to the plants leaves.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.