Learn More
Cloruro fenilmercúrico, TRC
Código de producto. 30418412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418412 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30418412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3356585G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl-mercury-chloride
CAS 100-56-1
Fórmula molecular C6 H5 Cl Hg
Cantidad 5 g
Sinónimo Phenylmercury Chloride, Mercury','chlorophenyl-, Phenylmercury chloride (6CI), Chlorophenylmercury, Agrenal, Agronal, Benzene','(chloromercurio)-, Hexason, Mercutal, Merfazin, Mersolite 2, Monophenylmercury chloride, PMC, PMC (fungicide), Phenyl chloromercury, Phenylmercuric chloride, Phenylmercury(II) chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5.ClH.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
SMILES Cl[Hg]c1ccccc1
Nombre IUPAC cloro(fenil)mercurio
Peso molecular (g/mol) 313.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.9786