Learn More
Cloruro fenilmercúrico, TRC
Código de producto. 30416011
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30416011 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30416011 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33565810G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl-mercury-chloride
CAS 100-56-1
Fórmula molecular C6 H5 Cl Hg
Cantidad 10 g
Sinónimo Phenylmercury Chloride, Mercury','chlorophenyl-, Phenylmercury chloride (6CI), Chlorophenylmercury, Agrenal, Agronal, Benzene','(chloromercurio)-, Hexason, Mercutal, Merfazin, Mersolite 2, Monophenylmercury chloride, PMC, PMC (fungicide), Phenyl chloromercury, Phenylmercuric chloride, Phenylmercury(II) chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5.ClH.Hg/c1-2-4-6-5-3-1;;/h1-5H;1H;/q;;+1/p-1
SMILES Cl[Hg]c1ccccc1
Nombre IUPAC cloro(fenil)mercurio
Peso molecular (g/mol) 313.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.9786