Learn More
Éster mono-5-indanílico del ácido fenilmalónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylmalonic Acid Mono-5-indanyl Ester |
| CAS | 27932-00-9 |
| Fórmula molecular | C18H16O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-Indanol Hydrogen Phenylmalonate, Phenylpropanedioic Acid mono(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl) Ester, 2-Phenylpropanedioic Acid 1-(2,3-Dihydro-1H-inden-5-yl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H16O4/c19-17(20)16(13-5-2-1-3-6-13)18(21)22-15-10-9-12-7-4-8-14(12)11-15/h1-3,5-6,9-11,16H,4,7-8H2,(H,19,20) |
| SMILES | O=C(C(C1=CC=CC=C1)C(OC2=CC=C3C(CCC3)=C2)=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-((2,3-dihidro-1H-inden-5-il)oxi)-3-oxo-2-fenilpropanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 296.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.1 |