Learn More
Anhídrido fenilmaleico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365416 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11365416 1 g Frasco de vidrio 1 g
10812631 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365416 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 310400010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-04-2027
Añadir a la cesta
CAS: 36122-35-7 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36122-35-7
Fórmula molecular C10H6O3
Peso molecular (g/mol) 174.16
Número MDL MFCD00015472
Clave InChI QZYCWJVSPFQUQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylmaleic anhydride, 3-phenyl-furan-2,5-dione, 3-phenyl-2,5-furandione, 3-phenyl-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2,5-furandione, 3-phenyl, phenylmaleicanhydride, phenylmalecanhydrde, acmc-20ajwi, phenyl maleic anhydride, phenyl-maleic anhydride
PubChem CID 99174
Nombre IUPAC 3-fenilfurano-2,5-diona
SMILES O=C1OC(=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylmaleic anhydride
Punto de fusión 119.0°C to 122.0°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 122.0°C to 125.0°C (0.2 Torr)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo o agujas