Learn More
Anhídrido fenilmaleico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11372166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11372166 5 g 5 g
11362166 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11372166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03453.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 36122-35-7 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36122-35-7
Fórmula molecular C10H6O3
Peso molecular (g/mol) 174.16
Número MDL MFCD00015472
Clave InChI QZYCWJVSPFQUQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylmaleic anhydride, 3-phenyl-furan-2,5-dione, 3-phenyl-2,5-furandione, 3-phenyl-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2,5-furandione, 3-phenyl, phenylmaleicanhydride, phenylmalecanhydrde, acmc-20ajwi, phenyl maleic anhydride, phenyl-maleic anhydride
PubChem CID 99174
Nombre IUPAC 3-fenilfurano-2,5-diona
SMILES O=C1OC(=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylmaleic anhydride
Punto de fusión 118°C to 119°C
Cantidad 5 g
Beilstein 127301
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 97%