Learn More
Anhídrido fenilmaleico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11362166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362166 1 g 1 g
11372166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11362166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03453.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 36122-35-7 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36122-35-7
Fórmula molecular C10H6O3
Peso molecular (g/mol) 174.16
Número MDL MFCD00015472
Clave InChI QZYCWJVSPFQUQC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylmaleic anhydride, 3-phenyl-furan-2,5-dione, 3-phenyl-2,5-furandione, 3-phenyl-2,5-dihydrofuran-2,5-dione, 2,5-furandione, 3-phenyl, phenylmaleicanhydride, phenylmalecanhydrde, acmc-20ajwi, phenyl maleic anhydride, phenyl-maleic anhydride
PubChem CID 99174
Nombre IUPAC 3-fenilfurano-2,5-diona
SMILES O=C1OC(=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylmaleic anhydride
Punto de fusión 118°C to 119°C
Cantidad 1 g
Beilstein 127301
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 97%