Learn More
Bromuro de fenilmagnesio, 3 M en éter, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Grignard reagent Phenylmagnesium bromide is an important reagent called as Grignard reagent used in the synthesis of organic and oraganometallic reactions. It is used to prepare phenyl aryl sulphides, sulphoxides, and sulphones. It acts as a strong acid and Lewis acid and undergoes addition reaction with many unsaturated functional groups. It is involved in the synthesis of end-functionalized regioregular poly(3-alkylthiophene)s, 1,3,3-trimethyl-6-phenyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol, o-substituted benzophenones and 6-benzyl-1,3,3-trimethyl-2-oxabicyclo[2.2.2]octan-6-ol. In addition to this, it is used for the monalkylation of primary amines to get secondary amines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylmagnesium bromide |
| Color | Amarillo a marrón |
| Densidad | 1.14 g/mL |
| Olor | Ether-like |
| Cantidad | 100 mL |
| Número UN | UN3399 |
| Sensibilidad | Air, light, and moisture sensitive; May form a Precipitate |
| Información de solubilidad | Miscible with terahydrofuran. |
| Nombre IUPAC | bromo(phenyl)magnesium |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.31 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Phenylmagnesium bromide, 3M in ether
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Ethyl ether, Phenylmagnesium bromide