Learn More
Bromuro de fenilmagnesio,3 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410938 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15410938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54729.AE
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de magnesio fenílico es el reactivo adecuado utilizado para la síntesis de poli regioregular (3-alquiltiofeno) funcionalizada al final. Puede usarse para la síntesis de 1,3,3-trimetil-6-fenil-2-oxabiciclo[2.2.2]octan-6-ol, 6-bencil-1,
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nombre del producto químico o material Phenylmagnesium bromide
CAS 100-58-3
Fórmula molecular C6H5BrMg
Fórmula lineal C6H5MgBr
Número MDL MFCD00000038
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC bromo(phenyl)magnesium
Peso molecular (g/mol) 181.32
PubChem CID 66852
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.31
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3 M en 2-MeTHF
Afficher plus Afficher moins
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.