Learn More
Bromuro de fenilmagnesio, solución 1,6 M en CPME, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phenylmagnesium bromide |
| Temperatura de inflamación | −1°C |
| Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
| Fórmula lineal | C6H5MgBr |
| Cantidad | 800 mL |
| Información de solubilidad | Solubility in water: reacts |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.31 |
Safety and Handling
- Phenylmagnesium bromide, 1.6M solution in CPME
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.