Learn More
Bromuro de fenilmagnesio, solución 1,6 M en CPME, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 12625017 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
12625017 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
12635017 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12625017 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 445961000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-58-3 | C6H5BrMg | 181.32 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-58-3 , 5614-37-9
Fórmula molecular C6H5BrMg
Peso molecular (g/mol) 181.32
Número MDL MFCD00000038
Clave InChI ANRQGKOBLBYXFM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo phenylmagnesium bromide, bromophenylmagnesium, magnesium, bromophenyl, phmgbr, phenylmagnesiumbromide, bromo phenyl magnesium, phenyl magnesium bromide, phenylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, bromomagnesiobenzene, phenyhnagnesium bromide, grignard reagent
PubChem CID 66852
Nombre IUPAC bromo(phenyl)magnesium
SMILES Br[Mg]C1=CC=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenylmagnesium bromide
Temperatura de inflamación −1°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal C6H5MgBr
Cantidad 100 mL
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.31
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Phenylmagnesium bromide, 1.6M solution in CPME
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.