Learn More
Diacetato de fenilhidroquinona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11409417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11409417 10 g 10 g
11419417 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409417 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21433.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58244-28-3
Fórmula molecular C16H14O4
Peso molecular (g/mol) 270.28
Número MDL MFCD00145106
Clave InChI DZVDHXPXHBVBNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylhydroquinone diacetate, 2,5-diacetoxybiphenyl, biphenyl-2,5-diyl diacetate, 1,1'-biphenyl-2,5-diol diacetate, 1,1'-biphenyl-2,5-diyl diacetate, 1,1'-biphenyl-2,5-diol, diacetate, biphenyl-2,5-diol diacetate, phenylhydrochinondiacetat, phenyl hydroquinone diacetate
PubChem CID 94584
Nombre IUPAC (4-acetiloxi-3-fenilfenil) acetato
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(OC(C)=O)C(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylhydroquinone diacetate
Punto de fusión 67°C to 70°C
Cantidad 10 g
Beilstein 2383464
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29
Porcentaje de pureza 98%