Learn More
Fenilhidrazina, TRC
Código de producto. 30011916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011916 500 g 500 g
30003681 100 g 100 g
18041420 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011916 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP335075500G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-63-0
Fórmula molecular C6 H8 N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Sinónimo Hydrazine, phenyl-, Phenylhydrazine, Hydrazinobenzene, Monophenylhydrazine
Nombre IUPAC fenilhidrazina
SMILES NNc1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylhydrazine
Cantidad 500 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2/c7-8-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,8H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.0687