Learn More
Clorhidrato de fenilhidracina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11417606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11417606 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11417606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14645.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de fenilhidracina se utiliza como inhibidor selectivo de la manosidasa. Se utiliza en el estudio de la fosforilación de la tirosina de la proteína janus tirosina quinasa en las células eritroblastoides normales que re
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylhydrazine hydrochloride
CAS 59-88-1
Punto de fusión ∼252°C (decomposition)
Fórmula molecular C6H9ClN2
Número MDL MFCD00012924
Cantidad 500 g
Número UN UN2811
Beilstein 3594958
Índice Merck 14,7293
Sinónimo phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
Información de solubilidad Soluble aq. soln. and alcohol.
Clave InChI JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC fenilhidrazina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 144.60
PubChem CID 60962
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.61
Porcentaje de pureza 99%