Learn More
Clorhidrato de fenilhidrazina, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367610 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10367610 100 g Frasco de plástico 100 g
10061780 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10367610 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 151551000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    73.25€
    62.65€ / 100 g
    Ahorro 10.60€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 59-88-1 | C6H9ClN2 | 144.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 59-88-1
Fórmula molecular C6H9ClN2
Peso molecular (g/mol) 144.60
Número MDL MFCD00012924
Clave InChI JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
PubChem CID 60962
Nombre IUPAC fenilhidrazina; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylhydrazine hydrochloride
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión 250.0°C to 254.0°C
Color Beige rosáceo o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5NHNH2·HCl
Cantidad 100 g
Beilstein 15, 67
Fieser 07,284
Índice Merck 15, 7404
Información de solubilidad (5% in H2O) Clear colorless to light yellow solution
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.61
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylhydrazine hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.