Learn More
Clorhidrato de fenilhidracina, Fisher Chemical™
Código de producto. 12990484 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12990484 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 12990484 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor RP 152 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    165.00€
    153.08€ / 250 ml
    Ahorro 11.92€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Los reactivos de la farmacopea están diseñados para ensayos confiorme monografías de la farmacopea, bajo un sistema de gestión de calidad conforme a la norma ISO 9001 de GMP de acuerdo con la especificación de la farmacopea pertinente. Utilizan componentes y reactivos de la farmacopea y el agua empleada cumple los requisito de monografía correspondiente de la farmacopea para el agua purificada. También cumplen la ISO 17025 y la ISO Guía 43.
Especificaciones
CAS 59-88-1
Fórmula molecular C6H9ClN2
Número MDL MFCD00012924
Cantidad 250 mL
Sinónimo phenylhydrazine hydrochloride, phenylhydrazinium chloride, phenylhydrazine-hcl, phenylhydrazine monohydrochloride, phenylhydrazine hcl, hydrazine, phenyl-, monohydrochloride, unii-h7qfk49svd, phenylhydrazin hydrochlorid, phenylhydrazine.hcl, ccris 5707
Clave InChI JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC cloruro de fenilhidracina de hidrógeno
Peso molecular (g/mol) 144.60
PubChem CID 60962
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylhydrazine hydrochloride solution. European Pharmacopoeia Ref: 1064501 (RP 152)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .