Learn More
Clorhidrato de fenilhidrazina (1:1), TRC
Código de producto. 30415284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415284 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30415284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33511050G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylhydrazine Hydrochloride (1:1)
CAS 59-88-1
Fórmula molecular C6 H8 N2 . Cl H
Cantidad 50 g
Sinónimo Hydrazine','phenyl-','hydrochloride (1:1), Hydrazine','phenyl-','monohydrochloride (8CI,9CI), 2-Phenylhydrazinium chloride, N-Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazine hydrochloride, Phenylhydrazine monohydrochloride, Phenylhydrazinium chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H
SMILES Cl.NNc1ccccc1
Nombre IUPAC fenilhidrazina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 144.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.0454