Learn More
Fenilhidrazina-d5 cloruro (Mayor), TRC
Código de producto. 30422466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422466 100 mg
30415318 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30422466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP335082100MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125687-18-5
Fórmula molecular C6H4D5ClN2
Peso molecular (g/mol) 149.63
Sinónimo Hydrazine, phenyl-d5-, hydrochloride (1:1) (ACI), Hydrazine, phenyl-d5-, monohydrochloride (9CI), Phenyl-d5-hydrazine hydrochloride (1:1) (ACI), Phenyl-2,3,4,5,6-d5-hydrazine monohydrochloride, N-(d5-Phenyl)hydrazine monohydrochloride, Phenylhydrazine-d5 monohydrochloride, Hydrazinobenzene-2,3,4,5,6-d5 monohydrochloride, Phenylhydrazine-D5 (phenyl-D5) monohydrochloride
Nombre IUPAC (2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)hidrazina; Cloruro
SMILES Cl.[2H]c1c([2H])c([2H])c(NN)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyl-d5-hydrazine Hydrochloride
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D;
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0768