Learn More
Fenilhidrazina-d5 cloruro (Mayor), TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phenyl-d5-hydrazine Hydrochloride |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8N2.ClH/c7-8-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,8H,7H2;1H/i1D,2D,3D,4D,5D; |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0768 |