Learn More
Fenilhidracina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11915661 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
2.50 Kg
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11915661 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
10732194 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10013440 500 g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11915661 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296680025
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 100-63-0 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-63-0
Fórmula molecular C6H8N2
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00007573
Clave InChI HKOOXMFOFWEVGF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hydrazinobenzene, hydrazine, phenyl, phenylhydrazin, monophenylhydrazine, phenyl hydrazine, 1-phenylhydrazine, hydrazine-benzene, fenilidrazina, fenylhydrazine, fenylhydrazine dutch
PubChem CID 7516
ChEBI CHEBI:27924
Nombre IUPAC fenilhidrazina
SMILES NNC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylhydrazine
Punto de fusión 19.0°C
Color Beige o azul a blanco
Densidad 1.0900g/mL
Punto de ebullición 238.0°C to 241.0°C
Temperatura de inflamación 89°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5NHNH2
Índice de refracción 1.6040 to 1.6090
Cantidad 2.5 kg
Beilstein 15,II,44
Fieser 01,838; 02,322; 06,457; 07,284
Índice Merck 15,7404
Gravedad específica 1.09
Información de solubilidad Solubility in water: 145g/L (20°C). Other solubilities: soluble in diluted acids,miscible with alcohol,ether,chloroform and,benzene,sparingly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo