Learn More
Sal carbonatada de fenilguanidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylguanidine Carbonate Salt |
| CAS | 14018-90-7 |
| Fórmula molecular | C7H9N3 . X (CH2O3) |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Phenylguanidinecarbonate; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9N3.CH2O3/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6;2-1(3)4/h1-5H,(H4,8,9,10);(H2,2,3,4) |
| SMILES | NC(=N)Nc1ccccc1.[O-]C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | ácido carbónico; 1-fenilguanidina |
| Peso molecular (g/mol) | 197.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.08 |