Learn More
Ácido fenilglioxílico, TRC
Código de producto. 30011382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011382 2.5 g 2.50 g
30007340 10 g 10 g
30003629 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3275002.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-73-4
Fórmula molecular C8 H6 O3
Peso molecular (g/mol) 150.131
Sinónimo Oxophenylacetic Acid, Glycopyrronium Bromide Imp. B (EP), Benzeneacetic acid, α-oxo- (9CI, ACI), Glyoxylic acid, phenyl- (6CI, 7CI, 8CI), α-Oxobenzeneacetic acid (ACI), 2-Oxo-2-phenylacetate, 2-Oxo-2-phenylacetic acid, 2-Oxo-2-phenylethanoic acid, Benzoylformic acid, CAA 0869, Formic acid, benzoyl-, LFC 1849, NSC 28293, Phenylgloxylic acid, Phenylglyoxylic acid, Phenyloxoacetic acid, α-Ketophenylacetic acid
Nombre IUPAC ácido 2-oxo-2-fenilacético
SMILES OC(=O)C(=O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylglyoxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.032
Porcentaje de pureza >95%