Learn More
Ácido fenilglioxílico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylglyoxylic Acid-d5 |
| CAS | 1217089-53-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C8HD5O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | α-Oxobenzeneacetic Acid-d5, 2-Oxo-2-(phenyl-d5)acetic Acid, 2-Oxo-2-(phenyl-d5)ethanoic Acid, Benzoylformic Acid-d5, α-Ketophenylacetic Acid-d5, NSC 28293-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | OC(C(C1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1[2H])=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 155.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.0631 |
| Mostrar más |