Learn More
Ácido fenilglioxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11390144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390144 5 g 5 g
11300154 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11390144 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00648.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 611-73-4 | C8H6O3 | 150.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-73-4
Fórmula molecular C8H6O3
Peso molecular (g/mol) 150.13
Número MDL MFCD00002575
Clave InChI FAQJJMHZNSSFSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoylformic acid, phenylglyoxylic acid, oxophenylacetic acid, benzeneglyoxylic acid, phenylgloxylic acid, 2-phenylethanoic acid, oxo phenyl acetic acid, benzoylformate, phenylglyoxalate, phenyloxoacetic acid
PubChem CID 11915
ChEBI CHEBI:18280
Nombre IUPAC ácido 2-oxo-2-fenilacético
SMILES OC(=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylglyoxylic acid
Punto de fusión 62°C to 67°C
Densidad 1.38
Punto de ebullición 147°C to 151°C (12 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 606718
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylglyoxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzoylformic acid