Learn More
Fenilglioxal monohidrato, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10762115 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10762115 100 g Frasco de vidrio 100 g
10674832 5 g Frasco de vidrio 5 g
10700861 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10762115 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 161971000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1075-06-5 | C8H6O2·H2O | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1075-06-5
Fórmula molecular C8H6O2·H2O
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00149499
Clave InChI NBIBDIKAOBCFJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo dihydroxyacetophenone, acetophenone, dihydroxy, dihydroxy 1-phenylethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl-ethanone, ethanone, 2,2-dihydroxy-1-phenyl, acetophenone, 2,2-dihydroxy, alpha,alpha-dihydroxyacetophenone, dioxyacetophenone, alpha,alpha-dihydroxy-acetophenone
PubChem CID 99611
Nombre IUPAC 2,2-dihidroxi-1-feniletanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(O)O
Specifications
Nombre del producto químico o material Phenylglyoxal monohydrate
Punto de fusión 71.0°C to 76.0°C
Color Rosa o blanco a amarillo
Punto de ebullición 142.0°C (125.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COCHO·H2O
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 670
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo