Learn More
Clorhidrato de éster etílico de fenilglicina, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Nombre del producto químico o material | Phenylglycine Ethyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 879-48-1 |
| Fórmula molecular | C10H14ClNO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Ethyl Phenylglycinate Hydrochloride, DL-Phenylglycine Ethyl Ester Hydrochloride, alpha-Amino-benzeneacetic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, NSC 24595 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9H,2,11H2,1H3;1H |
| SMILES | Cl.CCOC(=O)C(N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 2-amino-2-fenilacetato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 215.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0713 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?