Learn More
Clorhidrato de éster etílico de fenilglicina, TRC
Código de producto. 30428326
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30428326 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30428326 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32723025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Phenylglycine Ethyl Ester Hydrochloride
CAS 879-48-1
Fórmula molecular C10H14ClNO2
Cantidad 25 mg
Sinónimo Ethyl Phenylglycinate Hydrochloride, DL-Phenylglycine Ethyl Ester Hydrochloride, alpha-Amino-benzeneacetic Acid Ethyl Ester Hydrochloride, NSC 24595
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2.ClH/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8;/h3-7,9H,2,11H2,1H3;1H
SMILES Cl.CCOC(=O)C(N)c1ccccc1
Nombre IUPAC clorhidrato de 2-amino-2-fenilacetato de etilo
Peso molecular (g/mol) 215.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0713
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.