Learn More
Feniletilacetilurea (2-fenilbutirilurea), Mikromol™
Descripción
Feniletilacetilurea (2-fenilbutirilurea)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Phenylbutyrylurea |
| CAS | 90-49-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Phenylbutyrylurea |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H14 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | 2-Phenylbutyrylurea, Urea, (2-phenylbutyryl)- (6CI,7CI,8CI), 1-[(Ethyl)phenylacetyl]urea, Benuride, EPA, Ethylphenacemide, Lircapyl, M 551, PBU, Pheneturide, Phenuride, Phenylethylacetylurea, S 46, dl-Pheneturide, Benzeneacetamide, N-(aminocarbonyl)-alpha-ethyl-, N-(Aminocarbonyl)-alpha-ethylbenzeneacetamide, N-(alpha-Phenylbutyryl)urea, alpha-Phenyl-alpha-ethylacetylurea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14N2O2/c1-2-9(10(14)13-11(12)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H3,12,13,14,15) |
| SMILES | CCC(C(=O)NC(=O)N)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | N-carbamoil-2-fenilbutanamida |
| Mostrar más |