Learn More
Feniletilacetilurea (2-fenilbutirilurea), LoGiCal
Código de producto. 30459448
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459448 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459448 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0265.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Phenylbutyrylurea
CAS 90-49-3
Nombres de analitos o componentes 2-Phenylbutyrylurea
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H14 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Phenylbutyrylurea, Urea, (2-phenylbutyryl)- (6CI,7CI,8CI), 1-[(Ethyl)phenylacetyl]urea, Benuride, EPA, Ethylphenacemide, Lircapyl, M 551, PBU, Pheneturide, Phenuride, Phenylethylacetylurea, S 46, dl-Pheneturide, Benzeneacetamide, N-(aminocarbonyl)-alpha-ethyl-, N-(Aminocarbonyl)-alpha-ethylbenzeneacetamide, N-(alpha-Phenylbutyryl)urea, alpha-Phenyl-alpha-ethylacetylurea
Fórmula InChI InChI=1S/C11H14N2O2/c1-2-9(10(14)13-11(12)15)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H3,12,13,14,15)
Tipo de solución Neat
SMILES CCC(C(=O)NC(=O)N)c1ccccc1
Nombre IUPAC N-carbamoil-2-fenilbutanamida
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 206.24
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1055 g/mol