Learn More
Feniletilo 3-cafeato de metilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 15496539
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15496539 50 mg 50 miligramos
15486539 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15496539 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64722.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 71835-85-3
Fórmula molecular C18H18O4
Peso molecular (g/mol) 298.338
Número MDL MFCD18385026
Clave InChI CZQNYPBIOHVQQN-CSKARUKUSA-N
Sinónimo phenylethyl 3-methylcaffeate, phenyethyl 3-methylcaffeate, phenethyl ferulate, ccris 7791, caffeic acid 3-methyl phenethyl ester, phenylethyl-3-methylcaffeate, 2-phenylethyl 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-2-propenoate, 2-phenylethyl 2e-3-4-hydroxy-3-methyloxy phenyl prop-2-enoate, 2-propenoic acid, 3-4-hydroxy-3-methoxyphenyl-, 2-phenylethyl ester, phenetyl ferulate
PubChem CID 5284444
Nombre IUPAC 2-feniletilo (E)-3-(4-hidroxi-3-metoxifenilo)prop-2-enoato
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C=CC(=O)OCCC2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylethyl 3-methylcaffeate
Punto de fusión 80°C to 81°C
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.33
Forma física Sólido