Learn More
Cloruro de fenilefrona, TRC
Código de producto. 30005248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005248 50 mg 50 miligramos
30005432 25 mg 25 miligramos
17985025 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005248 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP32067050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94240-17-2
Fórmula molecular C9 H11 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 201.65
Sinónimo 1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanone Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Imp. C (EP) as Hydrochloride, Phenylephrone Hydrochloride, Ethanone, 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (1:1), Ethanone, 1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)-, hydrochloride (9CI)
Nombre IUPAC 1-(3-hidroxifenil)-2-(metilamino)etanola; Cloruro
SMILES Cl.CNCC(=O)c1cccc(O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylephrone Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,10-11H,6H2,1H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.056
Porcentaje de pureza >95%