Learn More
Fenilefrina, Mikromol™
Código de producto. 17990606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17990606 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17990606 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0287.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenilefrina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylephrine
CAS 59-42-7
Nombres de analitos o componentes Phenylephrine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenylephrine, (1R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
SMILES CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol
Peso molecular (g/mol) 167.2
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0946 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.