Learn More
Clorhidrato de aducto de ácido maleico de fenilefrina (clorhidrato de ácido 2-[6-(3-hidroxifenil)-4-metil-2-oxomorfolin-3-il]acético), Mikromol™
Código de producto. 17950646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17950646 100 mg 100 miligramos
17910576 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17950646 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0081.12
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de aducto de ácido maleico de fenilefrina (clorhidrato de ácido 2-[6-(3-hidroxifenil)-4-metil-2-oxomorfolin-3-il]acético)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[6-(3-Hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-3-yl]acetic Acid Hydrochloride
CAS 2575516-52-6
Nombres de analitos o componentes 2-[6-(3-Hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-3-yl]acetic Acid Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H15 N O5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-(Carboxymethyl)-6-(3-hydroxyphenyl)-4-methyl-2-oxomorpholin-4-ium Chloride, PEMA (phenylephrine maleic acid adduct)
Fórmula InChI InChI=1S/C13H15NO5.ClH/c1-14-7-11(8-3-2-4-9(15)5-8)19-13(18)10(14)6-12(16)17;/h2-5,10-11,15H,6-7H2,1H3,(H,16,17);1H
SMILES Cl.CN1CC(OC(=O)C1CC(=O)O)c2cccc(O)c2
Nombre IUPAC ácido 2-[6-(3-hidroxifenil)-4-metil-2-oxomorfolin-3-il]acético;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 301.72
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 301.0717 g/mol