Learn More
Fenilefrina, LoGiCal
Código de producto. 30458465
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458465 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458465 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0287.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylephrine
CAS 59-42-7
Nombres de analitos o componentes Phenylephrine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H13 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Phenylephrine, (1R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7/h2-5,9-12H,6H2,1H3/t9-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 167.2
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0946 g/mol