Learn More
Clorhidrato de fenilefrina, Mikromol™
Código de producto. 17951556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17951556 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17951556 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0081.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de fenilefrina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylephrine Hydrochloride
CAS 61-76-7
Nombres de analitos o componentes Phenylephrine Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C9 H13 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Phenylephrine Hydrochloride, (1R)-1-(3-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethanol Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. B (EP) as R-Enantiomer Hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Imp. B (EP), Etilefrine Imp. B (EP), Benzenemethanol, 3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride (1:1), (alphaR)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (R)-, Benzenemethanol, 3-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (alphaR)- (9CI), Benzyl alcohol, m-hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]-, hydrochloride, (-)- (8CI), (-)-Phenylephrine hydrochloride, (-)-alpha-Hydroxy-beta-(methylamino)ethyl-alpha-(3-hydroxybenzene)hydrochloride, (R)-Phenylephrine hydrochloride, Adrianol, Ak-Dilate, Ak-Nefrin, Alcon Efrin, Almefrin, Decadron, Irifrin, Isophrin, Isophrin hydrochloride, Levophenylephrine hydrochloride, Lexatol, M-Sympatol, Meta-Sympatol, Meta-Synephrine hydrochloride, Metaoxedrine chloride, Metaoxedrine hydrochloride, Mydfrin, Neo-Synephrine hydrochloride, Neo-Synesin 1, Neophryn, Neosinesine, Nostril, Oftalfrine, Prefrin, Pyracort D, R-(-)-m-Synephrine hydrochloride, Sucraphen, Synasal, l-1-(m-Hydroxyphenyl)-2-methylaminoethanol hydrochloride, l-Phenylephrine hydrochloride, l-m-Hydroxy-alpha-[(methylamino)methyl]benzyl alcohol hydrochloride, l-alpha-Hydroxy-beta-methylamino-3-hydroxy-1-ethylbenzene hydrochloride, Etilefrine Hydrochloride Impurity B as R-Enantiomer Hydrochloride, Etilefrine Impurity B as R-Enantiomer Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.ClH/c1-10-6-9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;/h2-5,9-12H,6H2,1H3;1H/t9-;/m0./s1
SMILES Cl.CNC[C@H](O)c1cccc(O)c1
Nombre IUPAC 3-[(1R)-1-hidroxi-2-(metilamino)etil]fenol; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 203.67
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203,0713 g/mol