Learn More
Fenilefrina EP Impureza E (como hidrocloruro), Mikromol™
Código de producto. 17922256
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922256 25 mg 25 miligramos
17950626 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17922256 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0081.080025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenilefrina EP Impureza E (como hidrocloruro)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzylphenylephrone Hydrochloride)
CAS 71786-67-9
Nombres de analitos o componentes 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride (Benzylphenylephrone Hydrochloride)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H17 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Phenylephrine Hydrochloride Imp. E (EP), Phenylephrine Imp. E (EP), Phenylephrine USP Related Compound E, Phenylephrine USP RC E, 2-(Benzyl-methylamino)-1-(3-hydroxyphenyl)ethanone Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Benzylphenylephrone Hydrochloride, Phenylephrine Related Compound E as Hydrochloride, Phenylephrine Hydrochloride Impurity E as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity E as Hydrochloride, Phenylephrine Impurity E as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C16H17NO2.ClH/c1-17(11-13-6-3-2-4-7-13)12-16(19)14-8-5-9-15(18)10-14;/h2-10,18H,11-12H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN(CC(=O)c1cccc(O)c1)Cc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-[bencil(metil)amino]-1-(3-hidroxifenil)etanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 291.77
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 291.1026 g/mol