Learn More
Fenilefrina 2-O-glucurónido (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylephrine 2-O-Glucuronide |
| CAS | 1260611-56-0 |
| Fórmula molecular | C15H21NO8 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-Trihydroxy-6-((R)-1-(3-hydroxyphenyl)-2-(methylamino)ethoxy)tetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H21NO8/c1-16-6-9(7-3-2-4-8(17)5-7)23-15-12(20)10(18)11(19)13(24-15)14(21)22/h2-5,9-13,15-20H,6H2,1H3,(H,21,22)/t9-,10-,11-,12+,13-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CNC[C@H](O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2cccc(O)c2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-[(1R)-1-(3-hidroxifenil)-2-(metilamino)etoxi]oxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 343.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 343.1267 |