Learn More
Fenildimetilclorosilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenyldimethylchlorosilane |
| CAS | 768-33-2 |
| Fórmula molecular | C8H11ClSi |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (Chlorodimethylsilyl)benzene, Chlorodimethylphenylsilane, Dimethylphenylchlorosilane, Phenyldimethylsilyl Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3 |
| SMILES | C[Si](C)(Cl)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | cloro-dimetil-fenilsilano |
| Peso molecular (g/mol) | 170.71 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0319 |