Learn More
Fenildimetilclorosilano, TRC
Código de producto. 30427606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30427606 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30427606 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP3197355G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenyldimethylchlorosilane
CAS 768-33-2
Fórmula molecular C8H11ClSi
Cantidad 5 g
Sinónimo (Chlorodimethylsilyl)benzene, Chlorodimethylphenylsilane, Dimethylphenylchlorosilane, Phenyldimethylsilyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11ClSi/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8/h3-7H,1-2H3
SMILES C[Si](C)(Cl)c1ccccc1
Nombre IUPAC cloro-dimetil-fenilsilano
Peso molecular (g/mol) 170.71
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.0319