Learn More
Phenylbutazone, MedChemExpress
Código de producto. 16472066
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16472066 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 16472066 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0230
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Phenylbutazone is an efficient reducing cofactor for the peroxidase activity of prostaglandin H synthase (PHS). Phenylbutazone, a hepatotoxin, is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Phenylbutazone induces muscle blind-like protein 1 (MBNL1) expression and has the potential for ankylosing spondylitis research.
Phenylbutazone is an efficient reducing cofactor for the peroxidase activity of prostaglandin H synthase (PHS). Phenylbutazone, a hepatotoxin, is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID). Phenylbutazone induces muscle blind-like protein 1 (MBNL1) expression and has the potential for ankylosing spondylitis research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylbutazone
Forma física Solid
CAS 50-33-9
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20N2O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (324.29 mM) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1CCCC)N(C2=CC=CC=C2)N(C3=CC=CC=C3)C1=O
Peso molecular (g/mol) 308.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.37
Porcentaje de pureza 99.94%