Learn More
Fenilbutazona EP Impureza B, Mikromol™
Código de producto. 30050608
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050608 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050608 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0548.020025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenilbutazona EP Impureza B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
CAS 16860-43-8
Nombres de analitos o componentes 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H20 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 4-Butyl-4-hydroxy-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, Phenylbutazone Imp. B (EP), Phenylbutazone Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-14-19(24)17(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(18(19)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,24H,2-3,14H2,1H3
SMILES CCCCC1(O)C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 4-butil-4-hidroxi-1,2-difenilpirazolidina-3,5-diona
Peso molecular (g/mol) 324.37
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.1474 g/mol