Learn More
Fenilbutazona EP Impureza A, Mikromol™
Código de producto. 30050208
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050208 100 mg 100 miligramos
30051154 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050208 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0548.01
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Fenilbutazona EP Impureza A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid
CAS 3583-64-0
Nombres de analitos o componentes (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C19 H22 N2 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (2RS)-2-[(1,2-Diphenyldiazanyl)carbonyl]hexanoic Acid, Phenylbutazone Imp. A (EP), Propanedioic acid, 2-butyl-, 1-(1,2-diphenylhydrazide), Malonic acid, butyl-, 1,2-diphenylhydrazide (7CI), Malonic acid, butyl-, mono(1,2-diphenylhydrazide) (8CI), Propanedioic acid, butyl-, mono(1,2-diphenylhydrazide) (9CI), Bumadizon, Bumadizone, Butylmalonic acid mono(1,2-diphenylhydrazide), N-(2-Carboxycaproyl)hydrazobenzene, Phenylbutazone Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22N2O3/c1-2-3-14-17(19(23)24)18(22)21(16-12-8-5-9-13-16)20-15-10-6-4-7-11-15/h4-13,17,20H,2-3,14H2,1H3,(H,23,24)
SMILES CCCCC(C(=O)O)C(=O)N(Nc1ccccc1)c2ccccc2
Nombre IUPAC Ácido 2-[anilino(fenil)carbamoil]hexanoico
Peso molecular (g/mol) 326.39
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.163 g/mol