Learn More
Fenilbutazona (difenil-d10), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Phenylbutazone diphenyl-d10 |
| CAS | 1219794-69-0 |
| Fórmula molecular | C19 2H10 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-Butyl-1,2-bis(pentadeuteriophenyl)pyrazolidine-3,5-dione, 4-Butyl-1,2-di(phenyl-d5)pyrazolidine-3,5-dione, Phenylbutazone (ring D10), Phenylbutazone (diphenyl-D10), Phenylbutazone-d10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3/i4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2N(C(=O)C(CCCC)C2=O)c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H])c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 4-butil-1,2-bis(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)pirazolidina-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 318.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.2152 |