Learn More
Fenilbutazona-d9, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Phenylbutazone-d9 |
| CAS | 1189479-75-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 2H9 H11 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutyl)-1,2-diphenylpyrazolidine-3,5-dione, Phenylbutazone (chain-D9), Phenylbutazone (butyl-D9) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H20N2O2/c1-2-3-14-17-18(22)20(15-10-6-4-7-11-15)21(19(17)23)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17H,2-3,14H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,14D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1C(=O)N(N(C1=O)c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutil)-1,2-difenilpirazolidina-3,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 317.43 |
| Show More |