Learn More
Fenilbutazona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10761281 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 10761281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 199310050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50-33-9 | C19H20N2O2 | 308.38 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylbutazone
CAS 50-33-9
Punto de fusión 104°C to 107°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C19H20N2O2
Número MDL MFCD00005500
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 7390
Sinónimo phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in solutions of alkali hydroxides,freely soluble in acetone,ether and ethyl acetate
Clave InChI VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Nombre IUPAC 4-butilo-1,2-difenilpirazolidina-3,5-diona
Peso molecular (g/mol) 308.38
PubChem CID 4781
ChEBI CHEBI:48574
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.38
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Phenylbutazone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.