Learn More
Phenylbutazone, 98%
Código de producto. 11312166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11312166 100 g 100 g
11302166 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11312166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03449.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 50-33-9 | C19H20N2O2 | 308.38 g/mol
A non-steroidal anti-inflammatory drug
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50-33-9
Fórmula molecular C19H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 308.38
Número MDL MFCD00005500
Clave InChI VYMDGNCVAMGZFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phenylbutazone, fenilbutazona, butazolidin, diphenylbutazone, phenylbutazonum, butapirazol, butapyrazole, butazolidine, butacote, butadion
PubChem CID 4781
ChEBI CHEBI:48574
Nombre IUPAC 4-butilo-1,2-difenilpirazolidina-3,5-diona
SMILES CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phenylbutazone
Punto de fusión 105°C to 108°C
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 290080
Índice Merck 14,7277
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.38
Porcentaje de pureza 98%